Learn More
9-Clorocarbonato de fluorenilmetil, TRC
Código de producto. 17994365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994365 10 g 10 g
17934055 5 g 5 g
17972905 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF47245010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28920-43-6
Fórmula molecular C15 H11 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 258.7
Sinónimo 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester Carbonochloridic Acid, Fluorene-9-methanol, Chloroformate (8CI), (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethoxycarbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate, 9-Fluorenylmethyl Chloroformate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Carbonochloridate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Chloroformate, AminoTag, FMOC Chloride, Fluorenylmethyl Chloroformate, FmocCl
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ilmetil carbonoclorhidato
SMILES ClC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0448