Learn More
9-Fluorenilmetilcarbamato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10658540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10658540 1 g Frasco de vidrio 1 g
10442770 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10658540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434170010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 84418-43-9 | C15H13NO2 | 239.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84418-43-9
Fórmula molecular C15H13NO2
Peso molecular (g/mol) 239.28
Número MDL MFCD00237376
Clave InChI ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenylmethyl carbamate, fmoc-nh2, fmoc-amide, 9-fluorenylmethylcarbamate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl amide, fmoc amine, fmoc-amine, 9-fluorenylcarbamate, 9-fluorenemethane resin, pubchem12066
PubChem CID 736301
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ilmetil carbamato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethyl carbamate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204°C to 207°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 9-Fluorenylmethyl carbamate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.