Learn More
Carbamato de 9-fluorenilmetil, + 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15460548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15460548 5 g 5 g
15450548 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15460548 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54199.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84418-43-9
Fórmula molecular C15H13NO2
Peso molecular (g/mol) 239.274
Número MDL MFCD00237376
Clave InChI ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenylmethyl carbamate, fmoc-nh2, fmoc-amide, 9-fluorenylmethylcarbamate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl amide, fmoc amine, fmoc-amine, 9-fluorenylcarbamate, 9-fluorenemethane resin, pubchem12066
PubChem CID 736301
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ilmetil carbamato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethyl carbamate
Punto de fusión 201°C to 204°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4188192
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.27
Porcentaje de pureza ≥98%