Learn More
Carbamato de 9-fluorenilmetil, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450548 1 g 1 g
15460548 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54199.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84418-43-9
Fórmula molecular C15H13NO2
Peso molecular (g/mol) 239.274
Número MDL MFCD00237376
Clave InChI ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenylmethyl carbamate, fmoc-nh2, fmoc-amide, 9-fluorenylmethylcarbamate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl amide, fmoc amine, fmoc-amine, 9-fluorenylcarbamate, 9-fluorenemethane resin, pubchem12066
PubChem CID 736301
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ilmetil carbamato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethyl carbamate
Punto de fusión 201°C to 204°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4188192
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.27
Porcentaje de pureza ≥98%