Learn More
9-Fluorenilmetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492228 5 g 5 g
11402238 25 g 25 g
11412238 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15212.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24324-17-2 | C14H12O | 196.25 g/mol
9-Fluorenylmethanol acts as a N-protecting reagent, which is used in the synthesis of peptide. It is also used in the preparation of deoxynucleoside 9-fluorenemethyl phosphorodithioates. Further, it is used to prepare 9-(fluoromethyl)fluorene. In addition to this, it is involved in the electropolymerization with boron trifluoride diethyl etherate to yield low-potential electrodeposition of semiconducting poly(9-fluorenemethanol) film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-fluorenilmetanol actúa como reactivo N-protector que se utiliza en la síntesis de péptidos. También se utiliza en la preparación de fosforoditioatos de 9-fluorenometilo desoxirribonucleósidos. Además, se utiliza para preparar 9-(fluorometil)fluoreno. Asimismo, participa en la electropolimerización con eterato dietílico de trifluoruro de boro para la electrodeposición de bajo potencial de la película semiconductora de poli(9-fluorenmetanol).
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24324-17-2
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00001139
Clave InChI XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
PubChem CID 90466
SMILES OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethanol
Punto de fusión 102°C to 106°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2330017
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC (9H-fluoren-9-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 99%