Learn More
9-fluorenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Fluorenone |
| CAS | 486-25-9 |
| Fórmula molecular | C13 H8 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 9-Fluorenone, 9H-Fluoren-9-one, Fluoren-9-one (8CI), 9H-Fluorene-9-one, Fluorenone, NSC 5181 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | fluoren-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0575 |