Learn More
9-Oxima de fluorenona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11346726 5 g 5 g
11356726 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03950.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2157-52-0 | Molecular Formula: C13H9NO | Molecular Weight: 195.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2157-52-0
Fórmula molecular C13H9NO
Peso molecular (g/mol) 195.221
Número MDL MFCD00016356
Clave InChI CRNNFEKVPRFZKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone oxime, 9h-fluoren-9-one oxime, fluorenone oxime, 9-oximinofluorene, fluorenone-9-oxime, 9h-fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one oxime, 9-hydroxyimino fluorene, fluorenonoxim
PubChem CID 16543
Nombre IUPAC N-fluor-9-ilidenohidroxilamina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone oxime
Punto de fusión 193°C to 194°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1871046
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.