Learn More
Hidrazona de 9-fluorenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15224614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15224614 25 g Frasco de vidrio 25 g
15214614 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15224614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119230250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13629-22-6
Fórmula molecular C13H10N2
Peso molecular (g/mol) 194.24
Clave InChI YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
PubChem CID 83627
Nombre IUPAC fluoren-9-ilidenohidrazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone hydrazone
Punto de fusión 148.0°C to 150.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 07,I,251
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Fluorenone hydrazone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2