Learn More
Hidrazona de 9-fluorenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15214614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15214614 5 g Frasco de vidrio 5 g
15224614 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13629-22-6
Fórmula molecular C13H10N2
Peso molecular (g/mol) 194.24
Clave InChI YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
PubChem CID 83627
Nombre IUPAC fluoren-9-ilidenohidrazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone hydrazone
Punto de fusión 148.0°C to 150.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 07,I,251
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Fluorenone hydrazone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2