Learn More
Hidrazona de 9-fluorenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420307 5 g 5 g
11430307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21706.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13629-22-6 | C13H10N2 | 194.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13629-22-6
Fórmula molecular C13H10N2
Peso molecular (g/mol) 194.237
Número MDL MFCD00016357
Clave InChI YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
PubChem CID 83627
Nombre IUPAC fluoren-9-ilidenohidrazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone hydrazone
Punto de fusión 150°C to 154°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1910575
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.24
Porcentaje de pureza ≥98%