Learn More
9-fluorenona-D8, TRC
Código de producto. 30398188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30398188 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF46278210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone-D8
CAS 137219-34-2
Fórmula molecular C13 2H8 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 9H-Fluoren-9-one-1,2,3,4,5,6,7,8-d8 (9CI, ACI), 9-Fluorenone-d8, 9-Fluorenone-D8
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23)c1[2H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuteriofluoren-9-ona
Peso molecular (g/mol) 188.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1077