Learn More
9-Fluorenona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904851 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10589430 5 g Glass Bottle 5 g
10734041 100 g Frasco de plástico 100 g
10754041 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11904851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119200025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-25-9
Clave InChI YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
Nombre IUPAC fluoren-9-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone
Punto de fusión 81.0°C to 85.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 342.0°C
Temperatura de inflamación 163°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C13H8O
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 07,465
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Peso molecular (g/mol) 180.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o copos