Learn More
9-Fluorenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449723 2500 g 2500 g
11429723 100 g 100 g
11439723 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449723 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12910.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180.206 g/mol
9-Fluorenone is used in the preparation of antimalarial drugs. It is a fluorene derivative. Further, it is used in functional polymer and in dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
9-fluorenona se utiliza en la preparación de medicamentos antipalúdicos. Es un derivado del fluoreno. Además, se utiliza en polímero funcional y en colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, acetona, éter y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-25-9
Fórmula molecular C13H8O
Peso molecular (g/mol) 180.206
Número MDL MFCD00001141
Clave InChI YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
Nombre IUPAC fluoren-9-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone
Punto de fusión 82°C to 85°C
Densidad 0.9
Punto de ebullición 342°C
Temperatura de inflamación 163°C (325°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 2500 g
Beilstein 1636531
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza ≥98%