Learn More
Ácido 9-fluorenona-4-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455977 5 g 5 g
11445977 1 g 1 g
11465977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25021.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6223-83-2 | C14H8O3 | 224.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6223-83-2
Fórmula molecular C14H8O3
Peso molecular (g/mol) 224.215
Número MDL MFCD00001145
Clave InChI AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-4-carboxlic acid, 9-oxofluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid #
PubChem CID 80361
Nombre IUPAC Ácido 9-oxofluoreno-4-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Punto de fusión 224°C to 228°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2694801
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.22
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.