Learn More
Ácido 9-fluorenona-4-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445977 1 g 1 g
11455977 5 g 5 g
11465977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25021.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6223-83-2 | C14H8O3 | 224.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6223-83-2
Fórmula molecular C14H8O3
Peso molecular (g/mol) 224.215
Número MDL MFCD00001145
Clave InChI AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-4-carboxlic acid, 9-oxofluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid #
PubChem CID 80361
Nombre IUPAC Ácido 9-oxofluoreno-4-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Punto de fusión 224°C to 228°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2694801
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.22
Porcentaje de pureza ≥98%