Learn More
Ácido 9-fluorenona-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10346460 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10346460 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10346460 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 119210010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 784-50-9
Fórmula molecular C14H8O3
Peso molecular (g/mol) 224.22
Número MDL MFCD00001156
Clave InChI BJCTXUUKONLPPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-2-carboxylic acid, fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxofluoren-2-carboxylic acid, 9h-fluorene-2-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-2-carboxylicacid, 9-oxo-2-fluorenecarboxylic acid, bjctxuukonlppk-uhfffaoysa, 9-oxo-2-fluorene carboxylic acid, 9-oxo-fluorene-2-carboxylic acid
PubChem CID 69913
Nombre IUPAC ácido 9-oxo-9H-fluoreno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenone-2-carboxylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 10, 774
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación