Learn More
9-Fluorenol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468799 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15468799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01917.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-fluorenol se utiliza in síntesis orgánica, productos farmaucéticos, agroquímicos y colorantes.
Solubillidad
Insoluble en agua.
Notas
Proteger de la humedad y del calor. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenol
CAS 1689-64-1
Punto de fusión 155°C to 157°C
Fórmula molecular C13H10O
Número MDL MFCD00001135
Cantidad 25 g
Beilstein 1869799
Sinónimo 9-hydroxyfluorene, 9-fluorenol, fluoren-9-ol, fluorenol, 9-hydroxy fluorene, diphenylene carbinol, unii-bv0q72r613, hydroxyfluoren, 9-hydroxy-fluoren, 9h-fluorene-9-ol
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)O
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ol
Peso molecular (g/mol) 182.222
PubChem CID 74318
ChEBI CHEBI:16904
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza ≥98%