Learn More
9-fluoreno metanol, TRC
Código de producto. 30397596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397596 100 g
30399820 10 g
30393913 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF532435100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24324-17-2
Fórmula molecular C14 H12 O
Peso molecular (g/mol) 196.24
Sinónimo FMOC-hydroxy
Nombre IUPAC 9H-fluoreno-9-ilmetanol
SMILES OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FMOC-hydroxy
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0888