Learn More
9-Fluorenmetanol, 99%
Product Code. 10731935 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
10 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10731935 50 g Frasco de vidrio 50 g
10285840 1 g Frasco de vidrio 1 g
10539073 5 g Frasco de vidrio 5 g
10439460 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10731935 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 170930500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 24324-17-2 | C14H12O | 196,25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24324-17-2
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00001139
Clave InChI XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
PubChem CID 90466
SMILES OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenemethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 104°C to 107°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 06, III, 3507
Fieser 05,308; 03,145; 04,237; 13,134
Nombre IUPAC 9H-fluoreno-9-ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación