Learn More
9-Etinilo-9-fluorenol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10756373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10756373 1 g Frasco de vidrio 1 g
10137642 5 g Glass Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10756373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381540010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 13461-74-0
Número MDL MFCD00041555
Clave InChI MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
PubChem CID 518771
Nombre IUPAC 9-etinilfluoren-9-ol
SMILES C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Ethynyl-9-fluorenol
Punto de fusión 107.0°C to 110.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H10O
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 206.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Ethynyl-9-fluorenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación