Learn More
9-etinil-9-fluorenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312237 1 g 1 g
11322237 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09717.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 13461-74-0 | C15H10O | 206.244 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13461-74-0
Fórmula molecular C15H10O
Peso molecular (g/mol) 206.244
Número MDL MFCD00041555
Clave InChI MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
PubChem CID 518771
Nombre IUPAC 9-etinilfluoren-9-ol
SMILES C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Ethynyl-9-fluorenol
Punto de fusión 109°C to 110°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2104685
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.25
Porcentaje de pureza 98%