Learn More
9-Etilcarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448750 100 g 100 g
11424773 250 g 250 g
11414773 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11653.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-28-2 | C14H13N | 195.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-28-2
Fórmula molecular C14H13N
Peso molecular (g/mol) 195.27
Número MDL MFCD00004967
Clave InChI PLAZXGNBGZYJSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethyl, carbazole, 9-ethyl, n-ethylcarbazol, n-ethyl carbazole, unii-6ak165l0ro, ccris 6847, 9h-ethylcarbazole, 9-ethyl carbazole
PubChem CID 6836
Nombre IUPAC 9-etilcarbazol
SMILES CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Ethylcarbazole
Punto de fusión 67°C to 71°C
Punto de ebullición 166°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 186°C (367°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 148115
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.27
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.