Learn More
9-Etil-9H-carbazol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30380832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380832 5 mg
30377423 50 mg
30371489 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9039055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57102-98-4
Fórmula molecular C15H13NO2
Peso molecular (g/mol) 239.27
SMILES CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Ethyl-9H-carbazole-3-carboxylic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15(17)18)7-8-14(12)16/h3-9H,2H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0946