Learn More
9-Etil-9H-carbazol-3-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 9-Ethyl-9H-carbazole-3-carboxylic Acid |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15(17)18)7-8-14(12)16/h3-9H,2H2,1H3,(H,17,18) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0946 |