Learn More
9-etil-8-yodo-6,6-dimetil-11-oxo-6,11-dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Ethyl-8-iodo-6,6-dimethyl-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile |
| CAS | 1256584-80-1 |
| Fórmula molecular | C21H17IN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 9-Ethyl-6,11-dihydro-8-iodo-6,6-dimethyl-11-oxo-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17IN2O/c1-4-12-8-14-15(9-16(12)22)21(2,3)20-18(19(14)25)13-6-5-11(10-23)7-17(13)24-20/h5-9,24H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC1=CC2=C(C=C1I)C(C)(C)C3=C(C4=C(C=C(C=C4)C#N)N3)C2=O |
| Nombre IUPAC | 9-etil-8-yodo-6,6-dimetil-11-oxo-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 440.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.0386 |