Learn More
9-epimitomicina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Epimitomycin B |
| CAS | 13164-90-4 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N3 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O6/c1-6-11(20)10-9(12(21)13(6)24-3)7(5-25-15(17)22)16(23)14-8(18(14)2)4-19(10)16/h7-8,14,23H,4-5H2,1-3H3,(H2,17,22)/t7-,8+,14+,16-,18?/m1/s1 |
| SMILES | COC1=C(C)C(=O)C2=C([C@@H](COC(=O)N)[C@@]3(O)[C@@H]4[C@H](CN23)N4C)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 349.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.1274 |