Learn More
9-epi Quinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-epi Quinine |
| CAS | 572-60-1 |
| Fórmula molecular | C20H24N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (8alpha,9S)-6’-Methoxycinchonan-9-ol, Epiquinine, 9-Epiquinine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | (S)-[(2S,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 324.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1838 |