Learn More
9-epi-quinidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Epiquinidine |
| CAS | 572-59-8 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9-epi-Quinidine, Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','(9R)-, Epiquinidine (7CI,8CI), (9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol, (9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol, 9-Epiquinidine, 9-epi-Quinidine, ICQ 12, (8R,9R)-Quinidine, (8β,9S)-6'-Methoxycinchonan-9-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | (R)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 324.417 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.184 |