Learn More
9-epi-cinchonina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-epi-Cinchonine |
| CAS | 485-70-1 |
| Fórmula molecular | C19H22N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (9R)-Cinchonan-9-ol, Epicinchonine, 9-Epicinchonine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | (R)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-quinolin-4-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 294.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1732 |