Learn More
9-epi-Artemisinina, TRC
Código de producto. 30137270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137270 1 g 1 g
30010653 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7775051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113472-97-2
Fórmula molecular C15H22O5
Peso molecular (g/mol) 282.33
Sinónimo (3R,5aS,6R,8aS,9S,12S,12aR)-Octahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one, (+)-9-Epiartemisinin, 11-epi-Artemisinin;
Nombre IUPAC (1R,4S,5R,8S,9S,12S,13R)-1,5,9-trimetil-11,14,15,16-tetraoxatetraciclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C(=O)O[C@H]3[C@@]24[C@H]1CC[C@](O3)(OO4)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-epi-Artemisinin
Nombres de analitos o componentes 9-epi-Artemisinin
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1467
Porcentaje de pureza >95%