Learn More
9-(Diclorometileno)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-amine |
| CAS | 935772-63-7 |
| Fórmula molecular | C12H11Cl2N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11Cl2N/c13-12(14)11-7-4-5-8(11)10-6(7)2-1-3-9(10)15/h1-3,7-8H,4-5,15H2 |
| SMILES | Nc1cccc2C3CCC(C3=C(Cl)Cl)c12 |
| Peso molecular (g/mol) | 240.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0269 |