Learn More
9-desmetileno 9-oxo-artemisiteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Desmethylene 9-Oxo-artemisitene |
| CAS | 150930-12-4 |
| Fórmula molecular | C14H18O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3R,5aS,6R,8aR,12S,12aR)-Octahydro-3,6-dimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-9,10-dione, [3R-(3α,5aβ,6β,8aβ,12β,12aR*)]-Octahydro-3,6-dimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-9,10-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O6/c1-7-3-4-9-10(15)11(16)17-12-14(9)8(7)5-6-13(2,18-12)19-20-14/h7-9,12H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+,9+,12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1O[C@@]2([H])[C@@]34[C@](CC[C@@](C)(OO4)O2)([H])[C@H](C)CC[C@@]3([H])C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 282.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1103 |