Learn More
Clorhidrato de 9-desmetil endo-granisetrón, TRC
Product Code. 30355584
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30355584 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30355584 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD29170550MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-[(1R,3r,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride
CAS 141136-01-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H22 N4 O . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O.ClH/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11;/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22);1H/t11-,12+,13+;
SMILES Cl.Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14
Nombre IUPAC N-[(1S,5R)-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]-1-metilindazol-3-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 334.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.156
Porcentaje de pureza >95