Learn More
Clorhidrato de 9-desmetil endo-granisetrón, TRC
Código de producto. 30358264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30358264 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30358264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2917055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1R,3r,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride
CAS 141136-01-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H22 N4 O . Cl H
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O.ClH/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11;/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22);1H/t11-,12+,13+;
SMILES Cl.Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14
Nombre IUPAC N-[(1S,5R)-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]-1-metilindazol-3-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 334.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.156
Porcentaje de pureza >95