Learn More
9-Desfluoro-11-deshidroxi-9(11)-eno Triamcinolona Acetonida, TRC
Código de producto. 30365868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365868 250 mg 250 miligramos
30357298 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289920250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5541-37-7
Fórmula molecular C24 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 398.49
Sinónimo Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (16alpha)-, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 16alpha,17,21-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), 21-Hydroxy-16alpha,17alpha-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4,9(11)triene-3,20-dione, Desonide Delta-9 (11) Analog
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)C4=CC[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (16alpha)-21-Hydroxy-16,17-((1-methylethylidene)bis(oxy))pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O5/c1-21(2)28-20-12-18-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,3)17(16)8-10-23(18,4)24(20,29-21)19(27)13-25/h7-9,11,16,18,20,25H,5-6,10,12-13H2,1-4H3/t16-,18+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2093