Learn More
9-Descloro-9-bromo Beclometasona Dipropionato, TRC
Código de producto. 30136233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136233 10 mg 10 miligramos
30006030 2.5 mg 2.50 miligramo
30011381 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28855510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52092-14-5
Fórmula molecular C28 H37 Br O7
Peso molecular (g/mol) 565.49
Sinónimo (11β,16β)-9-Bromo-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Bromo-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl Dipropanoate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-bromo-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Deschloro-9-bromo Beclomethasone Dipropionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H37BrO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.1723
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.