Learn More
(+)-9-deMe-DTBZ, TRC
Código de producto. 30365951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365951 10 mg 10 miligramos
30362892 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23074510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1065193-59-0
Fórmula molecular C18 H27 N O3
Peso molecular (g/mol) 305.41
Sinónimo (2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-10-methoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-Benzo[a]quinolizine-2,9-diol
Nombre IUPAC (2R,3R,11bR)-3-isobutil-10-metoxi-2,3,4,6,7,11b-hexahidro-1H-benzo[a]quinolizina-2,9-diol
SMILES COc1cc2[C@H]3C[C@@H](O)[C@H](CC(C)C)CN3CCc2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-9-deMe-DTBZ
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27NO3/c1-11(2)6-13-10-19-5-4-12-7-17(21)18(22-3)8-14(12)15(19)9-16(13)20/h7-8,11,13,15-16,20-21H,4-6,9-10H2,1-3H3/t13-,15-,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1991