Learn More
9-Deshidrotestosterona, TRC
Código de producto. 30011998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011998 100 mg 100 miligramos
30008801 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD230205100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2398-99-4
Fórmula molecular C19H26O2
Peso molecular (g/mol) 286.41
Sinónimo 17beta-Hydroxyandrosta-4,9(11)-dien-3-one, 4,9(11)-Androstadiene-17beta-ol-3-one, 9(11)-Dehydrotestosterone, NSC 30932, U 3435
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Dehydrotestosterone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15,17,21H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1933