Learn More
9-Deshidrotestosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Dehydrotestosterone |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15,17,21H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1933 |