Learn More
9-Deshidroestrona, TRC
Código de producto. 30361666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361666 100 mg 100 miligramos
30353622 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229728100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1089-80-1
Fórmula molecular C18H20O2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo delta9(11)-Estrone, 9,11-Dehydroestrone, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17-one
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Dehydroestrone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,8,10,15-16,19H,2,4,6-7,9H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1463