Learn More
9-Decyn-1-ol (94%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Decyn-1-ol |
| CAS | 17643-36-6 |
| Fórmula molecular | C10H18O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 9-Decynyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h1,11H,3-10H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | dec-9-yn-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1358 |