Learn More
Ácido 9-Decenoico, TRC
Código de producto. 30240539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240539 25 g 25 g
30240476 100 g 100 g
30240520 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22560025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14436-32-9
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Sinónimo Caproleic Acid
Nombre IUPAC Ácido DEC9-Enoico
SMILES O=C(O)CCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Decenoic Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1307