Learn More
9-Decen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Decen-1-ol |
| CAS | 13019-22-2 |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 9-Decenol, Decylenic Alcohol, NSC 103158, Rosalva, Trepanol, ω-Decen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | Dec-9-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 156.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.1514 |