Learn More
9-decen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15254644 100 g Frasco de vidrio 100 GR
15214644 5 g Frasco de vidrio 5 g
15234644 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15254644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152641000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13019-22-2
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Clave InChI QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
Nombre IUPAC Dec-9-en-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Decen-1-ol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -13.0°C
Color Naranja rojizo a rojo
Densidad 0.8450g/mL
Punto de ebullición 234.0°C to 238.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (main isomer) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)8OH
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Cantidad 100 g
Beilstein 01,451
Gravedad específica 0.845
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viscosidad 11.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Decen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2