Learn More
9-Decen-1-ol, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434067 100 g 100 g
11424067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19490.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.269 g/mol
It finds it uses in a wide range of fragrances, especially in fine fragrances and soaps, in floral, rose petal or herbal fragrances. 9-Decen-1-ol is used in the preparation of semifluorinated acids required for the synthesis of poly(styrene-b-semi fluorinated isoprene) block copolymers with -CF2H-terminated side groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en una amplia gama de fragancias, especialmente en fragancias finas y jabones, en fragancias florales, con olor a pétalos de rosa o a hierbas. El 9-decen-1-ol se utiliza en la preparación de ácidos semifluorados necesarios para la síntesis de copolímeros en bloque de poli(estireno-b-isopreno semifluorado) con grupos secundarios con terminación -CF2H.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C y 0,16 g/l. Soluble en alcohol, dipropilenglicol y aceite de parafina.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13019-22-2
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00002992
Clave InChI QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
Nombre IUPAC Dec-9-en-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Decen-1-ol
Punto de fusión -13°C
Densidad 0.847
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.448
Cantidad 100 g
Beilstein 1750928
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 0.16g/L. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,paraffin oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza ≥90%