Learn More
9-Deazaguanosina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 9-Deazaguanosine |
| CAS | 102731-45-3 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N4 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N4O5/c12-11-13-8-4(9(19)14-11)1-2-15(8)10-7(18)6(17)5(3-16)20-10/h1-2,5-7,10,16-18H,3H2,(H3,12,13,14,19)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ccn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0964 |