Learn More
9-Deazaguanosina, TRC
Código de producto. 30354168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30354168 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30354168 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD20140025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 9-Deazaguanosine
CAS 102731-45-3
Fórmula molecular C11 H14 N4 O5
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N4O5/c12-11-13-8-4(9(19)14-11)1-2-15(8)10-7(18)6(17)5(3-16)20-10/h1-2,5-7,10,16-18H,3H2,(H3,12,13,14,19)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1
SMILES NC1=Nc2c(ccn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 282.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0964