Learn More
9-Deazaguanina, TRC
Código de producto. 30365641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365641 25 mg 25 miligramos
30357522 50 mg 50 miligramos
30353681 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD20133025MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65996-58-9
Fórmula molecular C6 H6 N4 O
Peso molecular (g/mol) 150.14
Nombre IUPAC 2-amino-3,5-dihidropirrrol[3,2-d]pirimidina-4-una
SMILES NC1=Nc2cc[nH]c2C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Deazaguanine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-3-1-2-8-4(3)5(11)10-6/h1-2,8H,(H3,7,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0542