Learn More
Éter 9-cis-(terc-butildimetilsilil)retinilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-cis-(tert-Butyldimethylsilyl)retinyl Ether |
| CAS | 210700-52-0 |
| Fórmula molecular | C26 H44 O Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H44OSi/c1-21(16-17-24-23(3)15-12-19-26(24,7)8)13-11-14-22(2)18-20-27-28(9,10)25(4,5)6/h11,13-14,16-18H,12,15,19-20H2,1-10H3/b14-11+,17-16+,21-13-,22-18+ |
| SMILES | C\C(=C\C=C\C(=C\CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | terc-butil-[(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoxi]-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 400.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.3161 |