Learn More
9-cis-Retinilo Palmitato, TRC
Código de producto. 30040410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040410 10 mg 10 miligramos
18053420 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR27550010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34356-29-1
Fórmula molecular C36 H60 O2
Peso molecular (g/mol) 524.86
Sinónimo Retinol, 15-hexadecanoate, 9-cis-, Retinol, hexadecanoate, 9-cis- (9CI), Retinol, palmitate, 9-cis- (8CI), 9-cis-Retinyl palmitate, 9-cis-Vitamin A palmitate, 9-cis-Retinol Palmitate
Nombre IUPAC [(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenilo] hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-cis-Retinol Palmitate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22-,32-28+
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.4593